Documentos Principais
W461216
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-2-hexenal
mixture of isomers, natural (US), ≥95%
Selecione um tamanho
W461216-SAMPLE-K
R$ 347,00
100 G
R$ 765,00
1 KG
R$ 5.751,00
R$ 347,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W461216-SAMPLE-K
R$ 347,00
100 G
R$ 765,00
1 KG
R$ 5.751,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14O
Número CAS:
Peso molecular:
126.20
Número FEMA:
4612
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
R$ 347,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
botanical
Nível de qualidade
grau
Halal
Kosher
natural (US)
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; spicy; woody; minty
cadeia de caracteres SMILES
O=C\C(=C\CCC)\CC
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/b8-6+
chave InChI
PYLMCYQHBRSDND-SOFGYWHQSA-N
Categorias relacionadas
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
309.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
154.4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)