D1685
Docusate sodium
meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
Docusate sodium salt, AOT, Bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate sodium salt, Sodium bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate, Sulfobutanedioic acid bis(2-ethylhexyl ester) sodium salt, Sulfosuccinic acid bis(2-ethylhexyl) ester sodium salt, ‘Dioctyl’ sulfosuccinate sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Agency
meets USP testing specifications
Nível de qualidade
descrição
anionic
Ensaio
99.0-100.5% anhydrous basis
Formulário
solid
peso molecular
444.56 g/mol
técnica(s)
protein quantification: suitable
aplicação(ões)
detection
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
chave InChI
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- Luminescent ceramics (phosphors).
- Stock solution during the quantification of DOSS in sea food by using liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- AOT-water-isooctane reverse micelle system
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)