710652
Sodium bis(2-ethylhexyl-d17) sulfosuccinate
98 atom % D, 96% (CP)
Sinônimo(s):
Docusate sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
96% (CP)
forma
solid
peso molecular
478.09 by atom % calculation
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+34
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])OC(=O)CC(C(=O)OC([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])S([O-])(=O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,14D2,15D2,16D,17D;
chave InChI
APSBXTVYXVQYAB-MTXGETQSSA-M
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3