Documentos
D149675
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethylbenzophenone
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H3COC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
210.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
forma
crystals
pf
45-47 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1C)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c1-11-8-9-14(10-12(11)2)15(16)13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,1-2H3
chave InChI
JENOLWCGNVWTJN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup