333131
N,N′-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
97%
Sinônimo(s):
1,3-Bis(2-aminoethylamino)propane, 1,4,8,11-Tetraazaundecane, 1,9-Diamino-3,7-diazanonane, 3,7-Diaza-1,9-diaminononane, 3,7-Diazanonane-1,9-diamine, Ethylene(trimethylene)ethylenetetramine, N,N′-Bis(2-aminoethyl)propane-1,3-diamine, N1,N3-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine, Triethylene 2,3,2 tetramine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.494 (lit.)
p.e.
142-145 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
NCCNCCCNCCN
InChI
1S/C7H20N4/c8-2-6-10-4-1-5-11-7-3-9/h10-11H,1-9H2
chave InChI
UWMHHZFHBCYGCV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?