CLS8422100
Pyrex® heavy-duty round-bottom centrifuge tubes, with phenolic screw cap and rubber liner
capacity 100 mL
Sinônimo(s):
Corning® 8422
Selecione um tamanho
R$ 236,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 236,00
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
cap (rubber liner)
round bottom tube
esterilidade
non-sterile
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
Corning 8422-100
disponibilidade
not available in EU
D.E. × C
43 mm × 139 mm
diâmetro da tampa
38 mm
Rosca da tampa
38
capacidade
100 mL
Descrição geral
- Pyrex® heavy-duty round-bottom centrifuge tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
- Best suited for digestion, shaking, neutralizing, and centrifuging applications in various clinical and microbiological tests.
- Features temperature and steam resistant screw caps for optimal product recovery.
- Includes black phenolic threaded cap (GPI 24-410) with a glued-in, white rubber liner.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)