Documentos Principais
CLS1261CO
Pyrex® 200mL heavy wall centrifuge bottle with GP 38-400 screw cap
white polypropylene replacement caps for 200mL heavy wall centrifuge bottles (CLS1261200)
Sinônimo(s):
glass bottle
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 30,00
R$ 30,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 30,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.43
R$ 30,00
Check Cart for Availability
Materiais
polypropylene cap
white polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
cap
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Corning 1261-CO
conector
38-400 PTFE liner
Descrição geral
Note: These polypropylene GPI 38-400 screw caps are replacement caps for the 200mL heavy wall centrifuge bottles (CLS1261200) and have PTFE liners.
Particularly useful in handling sputum specimens. The bottle enables digestion, shaking, neutralizing and centrifuging to be performed in one container. The tight-fitting polypropylene screw cap with PTFE liner reduces the possibility of aerosol escape.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)