Documentos Principais
Z740968
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials culture tube with screw cap and rubber liner
capacity 50 mL, O.D. × L 25 mm × 150 mm
Selecione um tamanho
48 EA
R$ 1.049,00
R$ 1.049,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
48 EA
R$ 1.049,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.11
R$ 1.049,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
Materiais
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
Características
neck thread external thread
embalagem
pack of 48 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
D.E. × C
25 mm × 150 mm
capacidade
50 mL
Descrição geral
Clear borosilicate glass, round bottom culture tubes with thread top and black phenolic cap. Cap has plain rubber liner. Conforms to ASTM E982.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)