Documentos Principais
Z740954
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials culture tube with screw cap and PTFE/rubber liner
capacity 70 mL, O.D. × L 25 mm × 200 mm, round bottom
Selecione um tamanho
36 EA
R$ 1.365,00
R$ 1.365,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
36 EA
R$ 1.365,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.11
R$ 1.365,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
Características
neck thread external thread
embalagem
pack of 36 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
D.E. × C
25 mm × 200 mm
capacidade
70 mL
Descrição geral
Clear borosilicate glass, round bottom culture tubes with thread top and black phenolic cap. Cap has bonded PTFE faced rubber liner.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)