Documentos Principais
CLS824050
Pyrex® pour-out centrifuge tube with round bottom
capacity 50 mL
Sinônimo(s):
Corning® 8240
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 664,00
R$ 664,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 664,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
R$ 664,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
round bottom tube
esterilidade
non-sterile
embalagem
case of 12
pack of 12
fabricante/nome comercial
Corning 8240-50
D.E. × C
29 mm × 116 mm
capacidade
50 mL
cor
clear
Descrição geral
  • Pyrex® pour-out centrifuge tube is made of low-expansion borosilicate glass.
  • Features a pour-out spout for easy decanting.
  • Autoclavable - The product withstands repeated standard autoclave cycles of 121°C at 15 psi for 15 minutes.
Round bottom tube with pour out spout for easy decanting.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)