Documentos Principais
CLS808450
Pyrex® centrifuge tubes with pennyhead stopper
capacity 50 mL, With graduations
Sinônimo(s):
Corning® 8084
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass
conical bottom tube
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
embalagem
pack of 1
case of 12
fabricante/nome comercial
Corning 8084-50
disponibilidade
not available in EU
D.E. × C
28 mm × 151 mm
capacidade
50 mL
cor
clear
Outras notas
15 mL size has 1 mL graduations upward from tip; 50 mL size has 0.5 mL graduations upward from tip to 10 mL and 1mL graduations from 10 to 50 mL.
Stopper size for the 5 mL tube is 9, for the 15 mL tube is 13, and for the 50 mL tube is 16
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)