Documentos Principais
CLS814240
Pyrex® heavy-duty graduated centrifuge tube, screw cap
capacity 40 mL
Sinônimo(s):
Corning® 8142
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 208,00
R$ 208,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 208,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
R$ 208,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
cap (rubber liner)
conical bottom tube
esterilidade
non-sterile
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
Corning 8142-40
D.E. × C
28 mm × 147 mm
diâmetro da tampa
24 mm
capacidade
40 mL
cor
clear
conector
24-400 thread
Descrição geral
The 10 mL size is graduated upward from tip in 0.1 mL divisions. The 40 mL size is graduated in 0.5 mL divisions to 10 mL, and from 10 to 40 in 1 mL divisions. Tubes are fitted with a phenolic screw cap.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)