Documentos Principais
DWK73785-50
KIMBLE® centrifuge tube
with screw-top finish, conical bottom clear glass, capacity (50 mL), without cap, non-sterile
Selecione um tamanho
72 EA
R$ 1.442,00
R$ 1.442,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
72 EA
R$ 1.442,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
R$ 1.442,00
Check Cart for Availability
Materiais
conical bottom clear glass
conical bottom
transparent borosilicate glass tube
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
case of 72 ea Modular trays are shrink-wrapped
fabricante/nome comercial
Kimble® 73785-50
capacidade
(50 mL)
conector
neck (External Thread)
Descrição geral
Screw Thread Disposable Centrifuge Tubes
  • These tubes are suitable for tissue culture work and general bacteriological use.
  • Supplied without caps
  • No marking spot
  • Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Informações legais
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)