CLS7082016
Pyrex® VISTA™ culture tube, rimless
diam. × L 16 mm × 100 mm
Sinônimo(s):
culture tubes, test tubes, test tubes glass, Corning® 70820
Selecione um tamanho
R$ 320,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 320,00
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
round bottom tube
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
embalagem
case of 200
fabricante/nome comercial
Corning 70820-16
capacidade
11 mL
diâmetro × C
16 mm × 100 mm
cor
clear
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Pyrex® VISTA™ culture tubes are made of chemically resistant borosilicate glass.
- The rimless design facilitates convenient plugging and rack storage.
- The reusable tubes feature fire polished ends.
- Includes a blue marking spot (except for the 22 mm and 25 mm O.D. tubes).
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)