Documentos Principais
CLS7082016X
Pyrex® VISTA culture tube, rimless
diam. × L 16 mm × 125 mm
Sinônimo(s):
culture tubes, test tubes, test tubes glass, Corning® 70820
Selecione um tamanho
50 EA
R$ 378,00
200 EA
R$ 930,00
R$ 378,00
Previsão de entrega em12 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 EA
R$ 378,00
200 EA
R$ 930,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
R$ 378,00
Previsão de entrega em12 de abril de 2025
Materiais
borosilicate glass
round bottom tube
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
embalagem
case of 200
fabricante/nome comercial
Corning 70820-16X
capacidade
15 mL
diâmetro × C
16 mm × 125 mm
cor
clear
Descrição geral
  • Pyrex® VISTA culture tubes are made of chemically resistant borosilicate glass.
  • The rimless design facilitates convenient plugging and rack storage.
  • The reusable tubes feature fire polished ends.
  • Includes a blue marking spot (except for the 22 mm and 25 mm O.D. tubes).
These reusable Pyrex rimless culture tubes offer greater convenience in plugging and rack storage. Ends are fire-polished. The 22 and 25 mm O.D. tubes do not have marking spots.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)