Z617865
Greiner round bottom tubes, polystyrene
test tube, 12 mL, 16 x 100 mm, polystrene, round (U) bottom
Sinônimo(s):
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless tube
polystyrene tube
round bottom tube
round bottom
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
graduations: no
embalagem
pack of 1600
fabricante/nome comercial
Greiner 160101
capacidade do tubo
12 mL
diâmetro do tubo × C
16 mm × 100 mm
cor
colorless
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- High transperancy
- Polystyrene tubes possess high clarity due to which it is beneficial for optical measurements.