CLS5644250
Pyrex® volumetric flask with PTFE stopper
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5644
Selecione um tamanho
R$ 2.669,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.669,00
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
long
tamanho da tampa
16
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Polytetrafluoroethylene stoppper
embalagem
case of 12
pack of 6
fabricante/nome comercial
Corning 5644-250
tol. measuring range
0.12 mL
capacidade
250 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)