Documentos Principais
Z741014
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials round media storage bottle
wide mouth, capacity 1000 mL, GL 45 polypropylene cap with pour ring
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 789,00
R$ 789,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 789,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 789,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass bottle
polypropylene cap
round bottle
Junta
Joints threaded neck (GL45)
esterilidade
non-sterile
Características
graduations
with cap
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
1000 mL
Descrição geral
Borosilicate glass, wide mouth, media/reagent bottles with polypropylene GL 45 thread screw cap with pour ring. Large marking spot and reference graduations.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)