Documentos Principais
CLS3294030F
Pyrex® Gooch crucible, high form, with fritted disc
capacity 30 mL, porosity 4-5.5 μm
Sinônimo(s):
Corning® 32940
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 2.392,00
R$ 2.392,00
Disponível para enviar em24 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 2.392,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
R$ 2.392,00
Disponível para enviar em24 de abril de 2025Detalhes
fabricante/nome comercial
Corning 32940-30F
capacidade
30 mL
diâmetro do disco
30 mm
tamanho de poro
4-5.5 μm porosity
Descrição geral
Particularly adapted to analytical work where precipitates are dried to constant weight at 110°C. Also suitable for higher temperatures, in which case is advisable to heat in an electric furnace.
Crucibles should not be subjected to sudden temperature changes.
In order to avoid strain, they should not be removed from the furnace until the temperature has dropped to 250°C.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)