CLS3294050M
Pyrex® Gooch crucible, high form, with fritted disc
capacity 50 mL, porosity 10-15 μm
Sinônimo(s):
Corning® 32940
About This Item
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Corning 32940-50M
capacidade
50 mL
diâmetro do disco
40 mm
tamanho de poro
10-15 μm porosity
Descrição geral
Crucibles should not be subjected to sudden temperature changes.
In order to avoid strain, they should not be removed from the furnace until the temperature has dropped to 250°C.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)