Documentos Principais
SYNF773030C
Synthware Gooch low form crucible
30 mL, frit O.D. 30 mm, porosity: coarse
Sinônimo(s):
Synthware F773030C, Gooch filter
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 125,00
R$ 125,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 125,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.51
R$ 125,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F773030C
frita D.E.
30 mm
capacidade
30 mL
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Coors™ Gooch crucible porcelain, capacity 25 mL, with perforated bottom
Z247073
Coors Gooch crucible
BRAND® filter crucible borosilicate glass, capacity 30 mL, 1 D 1
BR458021
BRAND® filter crucible