Documentos Principais
CLS3012100
Pyrex® single metric scale graduated cylinder, with female joint
volume 100 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3012
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 415,00
R$ 415,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 415,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
R$ 415,00
Check Cart for Availability
Junta
joint ST/NS24/40
Características
subdivision 1.0 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3012-100
tol. measuring range
1.0 mL
volume
100 mL
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)