Documentos Principais
CLS3002100
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 100 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3002
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 269,00
R$ 269,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 269,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
R$ 269,00
Check Cart for Availability
Características
subdivision 1.0 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3002-100
tol. measuring range
0.50 mL
volume
100 mL
Descrição geral
Calibrated "to contain".
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)