SAB4700168
Monoclonal Anti-CD36-FITC antibody produced in mouse
clone CB38, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-GPIIIb
Selecione um tamanho
R$ 2.810,00
Disponível para enviar em23 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.810,00
Disponível para enviar em23 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CB38, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD36(948)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?