Documentos Principais
CLS302225
Pyrex® graduated cylinder, single metric scale, white enamel graduations
volume 25 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3022
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 361,00
18 EA
R$ 1.911,00
R$ 361,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 361,00
18 EA
R$ 1.911,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
R$ 361,00
Check Cart for Availability
Características
subdivision 0.2 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3022-25
tol. measuring range
0.3 mL
volume
25 mL
Descrição geral
  • Calibrated "to contain"
  • single metric scale
  • Removable PE bumperguard
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)