Documentos Principais
CLS2679738
Corning® PP closures for cell culture tubes and flasks
Sinônimo(s):
cell culture flask caps, cell culture tube caps
Selecione um tamanho
100 EA
R$ 483,00
R$ 483,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 EA
R$ 483,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 483,00
Check Cart for Availability
Materiais
polypropylene
descrição
fits neck O.D. 38 mm
esterilidade
non-sterile
Características
reusable
embalagem
case of 100
pack of 50
fabricante/nome comercial
Corning 26797-38
cor
natural
Descrição geral
These Corning natural polypropylene closures are designed for culture tubes and flasks with long rimless 38mm O.D. necks. Closure offers two positions: open for gas exchange or closed for humidified environment. Internal drip ring minimizes contamination. Closures are autoclavable at 121°C.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)