CLS4444500
Pyrex® baffled shaker flasks
flask capacity 500 mL
Sinônimo(s):
conical flasks, Corning® 4444
Selecione um tamanho
R$ 1.331,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.331,00
Produtos recomendados
Materiais
Delong
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
closure type Closure cap
embalagem
case of 6
fabricante/nome comercial
Corning 4444-500
capacidade do frasco
500 mL
gargalo D.E.
(38 mm)
38 mm
Descrição geral
- Pyrex® baffled shaker flasks are made of optically clear borosilicate glass.
- Delong-style Erlenmeyer flasks feature three baffle indents to provide greater agitation of solutions to improve oxygen or gas transfer when used with rotary or reciprocating shakers.
- Heavy, fire-polished, long necks reduce splashing and accept two-position PP closures.
- Uniform wall thickness ensures an optimal balance between mechanical strength and thermal shock resistance.
- Includes a marking spot for convenience.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)