Documentos Principais
Z163953
Sigma-Aldrich
Aldrich® reaction tube
Pyrex, L 16 cm
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
Pyrex
Pyrex tube
colorless tube
round bottom
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
neck thread PUSH FIT
D.I. × D.E.
14 mm × 20 mm
Comprimento
16 cm
diâmetro do tubo
14 mm
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
Designed for sealed-tube reactions.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)