Documentos Principais
CF0001
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3,3-dimethylbenziodoxole
Selecione um tamanho
10 G
R$ 2.084,00
R$ 2.084,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 2.084,00
About This Item
Fórmula linear:
C9H10ClIO
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
R$ 2.084,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
cadeia de caracteres SMILES
[I]1(OC(c2c1cccc2)(C)C)Cl
InChI
1S/C9H10ClIO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)11(10)12-9/h3-6H,1-2H3
chave InChI
HEBYOYIIQNKPGQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-Chloro-3,3-dimethylbenziodoxole is a crystalline, air-stable, yellow chloroiodane compound which finds use as a starting material for production of other hypervalent iodine compounds. It can also be used as a mild chlorinating reagent. The compound shows good solubility in polar organic solvents, typically dichloromethane or ethyl acetate.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Informações legais
Product of CF Plus Chemicals.
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.