Documentos Principais
C98500
Sigma-Aldrich
Cycloheptanecarboxylic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
C7H13CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
142.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4704 (lit.)
p.e.
135-138 °C/9 mmHg (lit.)
densidade
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1CCCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c9-8(10)7-5-3-1-2-4-6-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
chave InChI
VZFUCHSFHOYXIS-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)