101834
Cyclohexanecarboxylic acid
98%
Sinônimo(s):
Hexahydrobenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
pb
232-233 °C (lit.)
pf
29-31 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 0.201g in 100g at 15 °C
organic solvents: soluble
densidade
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C7H12O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2,(H,8,9)
chave InChI
NZNMSOFKMUBTKW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3