550485
3-Oxo-1-cyclopentanecarboxylic acid
97%
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
pf
59-62 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ketone
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1CCC(=O)C1
InChI
1S/C6H8O3/c7-5-2-1-4(3-5)6(8)9/h4H,1-3H2,(H,8,9)
chave InChI
RDSNBKRWKBMPOP-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Phase I biotransformation reactions increase drug compound polarity, mainly occurring in hepatic circulation.