C116602
Cyclopropanecarboxylic acid
95%
Sinônimo(s):
CPC-acid
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
p.e.
182-184 °C (lit.)
pf
14-17 °C (lit.)
densidade
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1CC1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H,5,6)
chave InChI
YMGUBTXCNDTFJI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?