Documentos Principais
751294
Sigma-Aldrich
4-Oxocyclohexanecarboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
4-Ketocyclohexanecarboxylic acid, Cyclohexanone-4-carboxylic acid
Selecione um tamanho
1 G
R$ 487,00
R$ 487,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 487,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
142.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 487,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
67-71 °C
grupo funcional
carboxylic acid
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H10O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10)
chave InChI
OWLXUYGCLDGHJJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
T Kaneda et al.
European journal of biochemistry, 218(3), 997-1003 (1993-12-15)
We have previously demonstrated that Corynebacterium cyclohexanicum degrades cyclohexanecarboxylic acid, a bacteriocide, through a pathway including the aromatization of 4-oxocyclohexanecarboxylic acid to 4-hydroxybenzoic acid [Kaneda, T. (1974) Biochem. Biophys. Res. Commun. 58, 140-144]. Aromatization has now been shown to be