Documentos Principais
8.02940
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone
for synthesis
Sinônimo(s):
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 4,5-Dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, DDQ
About This Item
Fórmula linear:
2,3-(Cl)2-1-(=O)C6-4-(=O)-5,6-(CN)2
Número CAS:
Peso molecular:
227.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número do índice EC:
201-542-2
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
86 mg/kg LD50, oral (Rat)
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
209-214 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(C(=O)C(=C(C1=O)C#N)C#N)Cl
InChI
1S/C8Cl2N2O2/c9-5-6(10)8(14)4(2-12)3(1-11)7(5)13
chave InChI
HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3