C79719
Choline iodide
98%
Sinônimo(s):
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium iodide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H14INO
Número CAS:
Peso molecular:
231.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Produtos recomendados
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
[I-].C[N+](C)(C)CCO
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?