Documentos Principais
C73354
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzyl chloride
98%
Sinônimo(s):
α-Chloro-m-xylene
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
140.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.535 (lit.)
p.e.
195-196 °C (lit.)
densidade
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C8H9Cl/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
LZBOHNCMCCSTJX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Matthew C Bernier et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 50(7), 891-898 (2015-09-10)
Inorganic metal oxides have shown potential as matrices for assisting in laser desorption ionization with advantages over the aromatic acids typically used. Rhenium and tungsten oxides are attractive options due to their high work functions and relative chemical inertness. In