C73400
4-Methylbenzyl chloride
98%
Sinônimo(s):
α-Chloro-p-xylene, p-Xylyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.533 (lit.)
pb
200 °C (lit.)
pf
4 °C (lit.)
densidade
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H9Cl/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
DMHZDOTYAVHSEH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter