Key Documents
C71009
Sigma-Aldrich
3-Chlorostyrene
98%, contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as stabilizer
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHC6H4Cl
Número CAS:
Peso molecular:
138.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
forma
liquid
contém
0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.562 (lit.)
densidade
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H7Cl/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6H,1H2
chave InChI
BOVQCIDBZXNFEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Leire Ruiz-Rubio et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(1) (2019-01-10)
Polymeric thin films patterned with honeycomb structures were prepared from poly(x-chlorostyrene) and statistical poly(x-chlorostyrene-co-styrene) copolymers by static breath figure method. Each polymeric sample was synthesized by free radical polymerization and its solution in tetrahydrofuran cast on glass wafers under 90%