Documentos Principais
563072
Sigma-Aldrich
3-Vinylanisole
97%
Sinônimo(s):
1-Ethenyl-3-methoxybenzene, 1-Methoxy-3-vinylbenzene, 3-Methoxystyrene, m-Methoxystyrene, m-Vinylanisole
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.136,00
R$ 1.136,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.136,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(OCH3)CHCH2
Número CAS:
Peso molecular:
134.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.136,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5540 (lit.)
p.e.
204-205 °C (lit.)
densidade
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-5-4-6-9(7-8)10-2/h3-7H,1H2,2H3
chave InChI
PECUPOXPPBBFLU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Inhibited with 1000ppm p-tert-butylcatechol
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
172.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77.78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4