Documentos Principais
132675
Sigma-Aldrich
3-Bromostyrene
97%, contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Sinônimo(s):
1-Bromo-3-ethenylbenzene, 1-Bromo-3-vinylbenzene
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHC6H4Br
Número CAS:
Peso molecular:
183.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
contém
0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.591 (lit.)
p.e.
74-75 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H7Br/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6H,1H2
chave InChI
KQJQPCJDKBKSLV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)