Documentos Principais
290505
Sigma-Aldrich
2-Fluorostyrene
contains 4-tert-butylcatechol as inhibitor, 98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.844,00
R$ 1.844,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.844,00
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHC6H4F
Número CAS:
Peso molecular:
122.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.844,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
contém
4-tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.52 (lit.)
p.e.
29-30 °C/4 mmHg (lit.)
densidade
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccccc1C=C
InChI
1S/C8H7F/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h2-6H,1H2
chave InChI
YNQXOOPPJWSXMW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.