Key Documents
369608
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)styrene
98%, contains 0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Sinônimo(s):
4-Vinylbenzotrifluoride
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
172.15
Beilstein:
1863548
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
liquid
contém
0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.466 (lit.)
pb
65-66 °C/40 mmHg (lit.)
densidade
1.165 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H7F3/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10,11)12/h2-6H,1H2
chave InChI
CEWDRCQPGANDRS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
3-Vinylanisole 97%
Sigma-Aldrich
563072
3-Vinylanisole