Documentos Principais
C68563
Sigma-Aldrich
2-Chloropropane
99%
Sinônimo(s):
Isopropyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCl
Número CAS:
Peso molecular:
78.54
Beilstein:
1730782
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
28.11 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.378 (lit.)
p.e.
34-36 °C (lit.)
pf
−118 °C (lit.)
densidade
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)Cl
InChI
1S/C3H7Cl/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
chave InChI
ULYZAYCEDJDHCC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-32.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-36 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)