Ensaio
≥99%
Formulário
powder
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
DMF: soluble 5%, clear, colorless to yellow
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H3ClN4/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H,7,8,9,10)
chave InChI
ZKBQDFAWXLTYKS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?