Documentos Principais
C68539
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,2-dimethylpropionic acid
99%
Sinônimo(s):
β-Chloropivalic acid, 3-Chloropivalic acid
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2C(CH3)2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
136.58
Beilstein:
1747015
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
crystals
p.e.
215 °C (lit.)
pf
41-43 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(CCl)C(O)=O
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-5(2,3-6)4(7)8/h3H2,1-2H3,(H,7,8)
chave InChI
YBJGQSNSAWZZHL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)