109274
2-Chloropropionic acid
92%
Sinônimo(s):
(±)-2-Chloropropionic acid
About This Item
pressão de vapor
4 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
92%
índice de refração
n20/D 1.4345 (lit.)
p.e.
170-190 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble
densidade
1.182 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
CC(Cl)C(O)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
chave InChI
GAWAYYRQGQZKCR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 2-Chloropropionic acid is used in the preparation of propargyl 2-chloropropionate (PCP), an atom transfer radical polymerization (ATRP) initiator, by the esterification of propargyl alcohol.[3]
- It can be employed in the synthesis of a biologically active chitin derivative, (1-carboxyethyl) chitosan.[4]
- It can be treated with o-phenylenediamine phosphate to synthesize benzimidazole derivatives.[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?