Documentos Principais
185140
Sigma-Aldrich
3,3′-Dichloropivalic acid
≥97%
Sinônimo(s):
2,2-Bis(chloromethyl)propionic acid
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.138,00
R$ 1.138,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.138,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3C(CH2Cl)2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
171.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.138,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
Formulário
solid
pf
64-66 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
CC(CCl)(CCl)C(O)=O
InChI
1S/C5H8Cl2O2/c1-5(2-6,3-7)4(8)9/h2-3H2,1H3,(H,8,9)
chave InChI
DDSPBKFTRPWDLI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
3,3′-Dichloropivalic acid reacts with ethane-1,2-diamine to yield isomeric tetra-amine derivatives, tetra amino carboxylic acid and carboxamidotriamino alcohol[1].
Aplicação
3,3′-Dichloropivalic acid was used in the synthesis of 3,3′-dichloropivaloyl chloride[2].
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Paul V Bernhardt et al.
Inorganic chemistry, 43(5), 1681-1688 (2004-03-03)
Reaction between ethane-1,2-diamine and 3,3'-dichloropivalic acid results in different, isomeric tetra-amine derivatives, one a tetraamino carboxylic acid and the other a carboxamidotriamino alcohol, depending upon reaction conditions. Intended conversion of the Cu(II) complex of the former to a cyclam-like macrocycle
A novel rearrangement reaction conversion of 3-(chloromethyl) azetidin-2-ones to azetidine-3-carboxylic acid esters.
Bartholomew D and Stocks MJ.
Tetrahedron Letters, 32(36), 4795-4798 (1991)