Documentos Principais
C48104
Sigma-Aldrich
5-Chloroisatoic anhydride
97%
Sinônimo(s):
6-Chloro-1,2-dihydro-4H-3,1-benzoxazine-2,4-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H4ClNO3
Número CAS:
Peso molecular:
197.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
300 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2NC(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4ClNO3/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)13-8(12)10-6/h1-3H,(H,10,12)
chave InChI
MYQFJMYJVJRSGP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3