Currently, this product is of synthetic origin.
C1251
(+)-Catechin hydrate
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
(+)-Cyanidol-3, (2R,3S)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow to yellow with tan cast
pf
175-177 °C (anhydrous) (lit.)
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6.H2O/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7;/h1-5,13,15-20H,6H2;1H2/t13-,15+;/m0./s1
chave InChI
OFUMQWOJBVNKLR-NQQJLSKUSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a polyphenol standard in the determination of total polyphenols in the by-products of red wine[2]
- as an additive to study its effects on in vitro methane production and substrate degradation in a triple-fed batch approach[3]
- as a substrate to determine the activity of pure L. plantarum CECT 748T 14 recombinant tannase on catechin[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Protocolos
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide
-
Is the origin of "Catechin hydrate C1251" natural or synthetic?
1 answer-